Learn More
N-Methoxycarbonyl-L-Tert-Leucin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15457477
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15457477
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H35148.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 162537-11-3 | C8H15NO4 | 189.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Die Kopplung der beiden wichtigsten Zwischenprodukte, N-(Methoxycarbonyl)-l-tert-Leucin-acyliertes Benzylhydrazin und Chloromethylketon, über eine S N 2-Reaktion lieferte das Aminoketon unter optimierten Bedingungen in der praktischen Synthese des HIV-Protease-Inhibitors Atazanavir über einen hochdiastereoselektiven Reduktionsansatz mit hoher Ausbeute.
Löslichkeit
Löslich in Ethylacetat und Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Hitze fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 162537-11-3
Summenformel C8H15NO4
Molekulargewicht (g/mol) 189.21
MDL-Nummer MFCD07778455
InChI-Schlüssel NWPRXAIYBULIEI-MLHKIVSYNA-N
Synonym methoxycarbonyl-l-tert-leucine, n-methoxycarbonyl-l-tert-leucine, s-2-methoxycarbonyl amino-3,3-dimethylbutanoic acid, s-n-methoxycarbonyl-tert-leucine, n-methoxycarbonyl-3-methyl-l-valine, l-valine, n-methoxycarbonyl-3-methyl, 2s-2-methoxycarbonyl amino-3,3-dimethylbutanoic acid, s-2-methoxycarbonylamino-3,3-dimethylbutanoic acid, moc-l-tert-leucine
PubChem CID 11263950
IUPAC-Name (2S)-2-(Methoxycarbonylamino)-3,3-dimethylbutansäure
SMILES COC(=O)N[C@H](C(O)=O)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methoxycarbonyl-L-tert-leucine
Schmelzpunkt 107°C to 110°C
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethyl acetate and methanol.
Formelmasse 189.21
Reinheit (%) 98%