Learn More
N-(Methoxymethyl)-N-[(trimethylsilyl)methyl]benzolmethanamin (> 90%), TRC
Artikelnummer. 30469628
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30469628 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30469628 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2646205G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(Methoxymethyl)-N-[(trimethylsilyl)methyl]benzenemethanamine
CAS 93102-05-7
Summenformel C13H23NOSi
Menge 5 g
Synonym (Benzyl)(methoxymethyl)(trimethylsilanylmethyl)amine, (Benzyl)(methoxymethyl)-N-[(trimethylsilyl)methyl]amine, N-(Methoxymethyl)(phenyl)-N-[(trimethylsilyl)methyl]methanamine, N-(Methoxymethyl)-N-(phenylmethyl)-N-[(trimethylsilyl)methyl]amine, N-(Methoxymethyl)-N-(trimethylsilylmethyl)-N-benzylamine, N-(Methoxymethyl)-N-[(trimethylsilyl)methyl]benzenemethanamine, N-Benzyl-1-methoxy-N-[(trimethylsilyl)methyl]methanamine, N-Benzyl-N-(methoxymethyl)trimethylsilylmethylamine, N-Benzyl-N-methoxymethyl-N-[(trimethylsilyl)methyl]amine, NSC 601818, [(Methyloxy)methyl](phenylmethyl)[(trimethylsilyl)methyl]amine, [(N-Benzyl-N-methoxymethylamino)methyl]trimethylsilane
InChI-Formel InChI=1S/C13H23NOSi/c1-15-11-14(12-16(2,3)4)10-13-8-6-5-7-9-13/h5-9H,10-12H2,1-4H3
SMILES COCN(Cc1ccccc1)C[Si](C)(C)C
IUPAC-Name N-(Methoxymethyl)-1-phenyl-N-(trimethylsilylmethyl)methanamin
Molekulargewicht (g/mol) 237.41
Formelmasse 237.1549