Learn More
N-(Methoxymethyl)-N-[(trimethylsilyl)methyl]benzolmethanamin (> 90%), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-(Methoxymethyl)-N-[(trimethylsilyl)methyl]benzenemethanamine |
| CAS | 93102-05-7 |
| Summenformel | C13H23NOSi |
| Menge | 50 g |
| Synonym | (Benzyl)(methoxymethyl)(trimethylsilanylmethyl)amine, (Benzyl)(methoxymethyl)-N-[(trimethylsilyl)methyl]amine, N-(Methoxymethyl)(phenyl)-N-[(trimethylsilyl)methyl]methanamine, N-(Methoxymethyl)-N-(phenylmethyl)-N-[(trimethylsilyl)methyl]amine, N-(Methoxymethyl)-N-(trimethylsilylmethyl)-N-benzylamine, N-(Methoxymethyl)-N-[(trimethylsilyl)methyl]benzenemethanamine, N-Benzyl-1-methoxy-N-[(trimethylsilyl)methyl]methanamine, N-Benzyl-N-(methoxymethyl)trimethylsilylmethylamine, N-Benzyl-N-methoxymethyl-N-[(trimethylsilyl)methyl]amine, NSC 601818, [(Methyloxy)methyl](phenylmethyl)[(trimethylsilyl)methyl]amine, [(N-Benzyl-N-methoxymethylamino)methyl]trimethylsilane |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H23NOSi/c1-15-11-14(12-16(2,3)4)10-13-8-6-5-7-9-13/h5-9H,10-12H2,1-4H3 |
| SMILES | COCN(Cc1ccccc1)C[Si](C)(C)C |
| IUPAC-Name | N-(Methoxymethyl)-1-phenyl-N-(trimethylsilylmethyl)methanamin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 237.41 |
| Formelmasse | 237.1549 |