Learn More
N-Methyl-(1-methyl-1h-indol-7-yl)methylamin, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-3881617
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 10526154
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC66946CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 709649-75-2
Summenformel C11H14N2
Molekulargewicht (g/mol) 174.247
MDL-Nummer MFCD11506353
InChI-Schlüssel JERMRTDADLXHSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 1-methylindol-7-yl methyl amine, n-methyl-1-1-methyl-1h-indol-7-yl methylamine, n-methyl-1-methyl-1h-indol-7-yl methylamine, 1h-indole-7-methanamine, n,1-dimethyl, n-methyl-1-1-methyl-1h-indol-7-yl methanamine, 1h-indole-7-methanamine,n,1-dimethyl, methyl-1-methyl-1h-indol-7-ylmethyl amine, 7-methylamino methyl-1-methyl-1h-indole, methyl 1-methyl-1h-indol-7-yl methyl amine
PubChem CID 33589520
IUPAC-Name N-Methyl-1-(1-Methylindol-7-yl)Methanamin
SMILES CNCC1=CC=CC2=C1N(C=C2)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-methyl-(1-methyl-1H-indol-7-yl)methylamine
CAS Min. % 89.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 174.25
Reinheit (%) 90%