Learn More
N-Methyl-(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10423214
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10423214 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10357314 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10423214 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC62346DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 930111-04-9
Summenformel C6H11N3
Molekulargewicht (g/mol) 125.18
MDL-Nummer MFCD03419812
InChI-Schlüssel CHGIPIYKGPNYKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl methylamine, methyl 1-methyl-1h-pyrazol-5-yl methyl amine, n-methyl 1-methyl-1h-pyrazol-5-yl methanamine, n,1-dimethyl-1h-pyrazole-5-methanamine, n-methyl-1-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl methanamine, methyl 2-methylpyrazol-3-yl methyl amine, 1-methyl-5-methylamino methyl-1h-pyrazole, methyl-2-methyl-2h-pyrazol-3-ylmethyl-amine, methyl 1-methylpyrazol-5-yl methyl amine, 1-methyl-5-methylamino methyl pyrazole
PubChem CID 7019426
SMILES CNCC1=CC=NN1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-methyl-(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)methylamine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
IUPAC-Name methyl[(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)methyl]amine
Formelmasse 125.17
Reinheit (%) 97%