Learn More
N-Methyl-[1-methyl-5-phenoxy-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methylamin, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10577674
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10577674 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10022034 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10577674 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC64846CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 912569-73-4
Summenformel C13H14F3N3O
Molekulargewicht (g/mol) 285.27
MDL-Nummer MFCD09817546
InChI-Schlüssel AJQKRVBDVZVOBK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl pyrazol-4-yl methyl amine, n-methyl-1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-4-yl methylamine, n-methyl-1-methyl-5-phenoxy-3-1h-pyrazol-4-yl methylamine, n-methyl-1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-4-yl methylamine,97+%, n-methyl-1-1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-4-yl methanamine
PubChem CID 24229724
IUPAC-Name N-Methyl-1-[1-Methyl-5-Phenoxy-3-(Trifluormethyl)Pyrazol-4-yl]Methanamin
SMILES CNCC1=C(N(N=C1C(F)(F)F)C)OC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-methyl-[1-methyl-5-phenoxy-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methylamine
CAS Min. % 89.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 285.27
Reinheit (%) 90%