Learn More
N-Methyl-[(1-phenyl-1H-imidazol-2-yl)methyl]amin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10716925
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10716925 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10587484 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10295804 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10716925 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC75946CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 1034566-07-8
Summenformel C11H13N3
Molekulargewicht (g/mol) 187.25
InChI-Schlüssel IZYNHWOVGJNYQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 1-phenylimidazol-2-yl methyl amine, n-methyl-1-phenyl-1h-imidazol-2-yl methyl amine, n-methyl-1-1-phenyl-1h-imidazol-2-yl methanamine
PubChem CID 45594302
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-methyl-[(1-phenyl-1H-imidazol-2-yl)methyl]amine
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 187.24
Reinheit (%) 97%