Learn More
N-methyl-(2-anilinopyrimidin-5-yl)methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10255814
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 10255814
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC69246CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 944450-95-7
Summenformel C12H14N4
Molekulargewicht (g/mol) 214.27
MDL-Nummer MFCD11841075
InChI-Schlüssel IFWJJBILYKUROD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylamino methyl-n-phenylpyrimidin-2-amine, 5-methylamino methyl-2-phenylamino pyrimidine, 5-methylamino methyl pyrimidin-2-yl phenylamine, n-methyl-2-phenylamino pyrimidin-5-yl methylamine
PubChem CID 33589547
IUPAC-Name 5-[(methylamino)methyl]-N-phenylpyrimidin-2-amine
SMILES CNCC1=CN=C(NC2=CC=CC=C2)N=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-methyl-(2-anilinopyrimidin-5-yl)methylamine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 214.27
Reinheit (%) 97%