missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Methyl-2-Biphenylmethylamin, 99 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 11444720
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11444720 1 g 1 Gramm
11434720 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11444720 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50765.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 13737-31-0
Summenformel C14H15N
Molekulargewicht (g/mol) 197.281
MDL-Nummer MFCD00598943
InChI-Schlüssel FXXBKXHFEBSUHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-2-biphenylmethylamine, 1-1,1'-biphenyl-2-yl-n-methylmethanamine, methyl 2-phenylphenyl methyl amine, 1-biphenyl-2-yl-n-methylmethylamine, 1,1'-biphenyl-2-ylmethyl methyl amine, acmc-20aoxt, n-methyl-2-phenylbenzylamine, 1-biphenyl-2-yl-methylmethylamine, 1-biphenyl-2-yl-n-methylmethanamine, 1,1'-biphenyl-2-methanamine,n-methyl
PubChem CID 19366385
IUPAC-Name N-methyl-1-(2-phenylphenyl)methanamin
SMILES CNCC1=CC=CC=C1C2=CC=CC=C2

Spezifikation

Chemischer Name oder Material N-Methyl-2-biphenylmethylamine
Menge 1 g
Formelmasse 197.28
Reinheit (%) 99%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.