Learn More
N-Methyl-(2-bromothien-3-yl)methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10245334
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10245334 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10245334 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC56646DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-methyl-(2-bromothien-3-yl)methylamine
CAS 331766-69-9
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C6H8BrNS
MDL-Nummer MFCD09064982
Menge 1 g
Synonym n-methyl-2-bromothien-3-yl methylamine, 2-bromothiophen-3-yl methyl methyl amine, 2-bromo 3-thienyl methyl methylamine, 3-thiophenemethanamine, 2-bromo-n-methyl
InChI-Schlüssel FOIBDCULRFTGJL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CNCC1=C(Br)SC=C1
IUPAC-Name [(2-Bromthiophen-3-yl)methyl](methyl)amin
Molekulargewicht (g/mol) 206.10
PubChem CID 24229571
Formelmasse 206.11
Reinheit (%) 97%