Learn More
N-methyl-(2-methyl-1,3-oxazol-4-yl)-methylamin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11366975
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11366975 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10331620 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11366975 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC57946CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 1065073-46-2
Summenformel C6H10N2O
Molekulargewicht (g/mol) 126.159
InChI-Schlüssel SFLPQWGHHRKLNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-methyl-1,3-oxazol-4-yl methyl amine, 4-methylaminomethyl-2-methyl-1,3-oxazole, 4-oxazolemethanamine, n,2-dimethyl, 2-methyl-4-methylamino methyl-1,3-oxazole, methyl 2-methyl 1,3-oxazol-4-yl methyl amine, n-methyl-1-2-methyl-1,3-oxazol-4-yl methanamine, n-methyl-1-2-methyl-1,3-oxazol-4-yl methylamine, n-methyl-2-methyl-1,3-oxazol-4-yl methylamine
PubChem CID 44119607
IUPAC-Name N-Methyl-1-(2-Mehtyl-1,3-Oxazol-4-yl)Methanamin
SMILES CC1=NC(=CO1)CNC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-methyl-(2-methyl-1, 3-oxazol-4-yl)methylamine
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 126.16
Reinheit (%) 97%