Learn More
N-Methyl-(2-phenylpyrimidin-5-yl)methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10654005
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10654005 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10113414 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10654005 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC66346CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 921939-11-9
Summenformel C12H13N3
Molekulargewicht (g/mol) 199.257
MDL-Nummer MFCD09879949
InChI-Schlüssel BEURLXDVKSQEIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-2-phenylpyrimidin-5-yl methylamine, methyl 2-phenylpyrimidin-5-yl methyl amine, n-methyl-1-2-phenylpyrimidin-5-yl methanamine
PubChem CID 24229727
IUPAC-Name N-Methyl-1-(2-phenylpyrimidin-5-yl)methanamin
SMILES CNCC1=CN=C(N=C1)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-methyl-(2-phenylpyrimidin-5-yl)methylamine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 199.26
Reinheit (%) 97%