Learn More
N-Methyl-(3-methylisoxazol-5-ylmethyl)amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10557684
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10557684 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10423204 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10557684 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC27046DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 401647-22-1
Summenformel C6H10N2O
Molekulargewicht (g/mol) 126.16
MDL-Nummer MFCD08060065
InChI-Schlüssel UQKWKRSUELRKSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-1-3-methylisoxazol-5-yl methanamine, n-methyl-3-methylisoxazol-5-ylmethyl amine, methyl 3-methyl-1,2-oxazol-5-yl methyl amine, n-methyl 3-methylisoxazol-5-yl methanamine, methyl 3-methylisoxazol-5-yl methyl amine, n-methyl-1-3-methyl-1,2-oxazol-5-yl methanamine, 5-isoxazolemethanamine,n,3-dimethyl, 5-isoxazolemethanamine, n,3-dimethyl, methyl 3-methylisoxazol-5-ylmethyl amine, n-methyl-n-3-methylisoxazol-5-yl methyl amine
PubChem CID 25220779
IUPAC-Name N-Methyl-1-(3-methyl-1,2-oxazol-5-yl)methanamin
SMILES CNCC1=CC(C)=NO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-methyl-(3-methylisoxazol-5-ylmethyl)amine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 126.16
Reinheit (%) 97%