Learn More
N-Methyl-3-Nitroanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7052661
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15401368 250 mg 250 Milligramm
15481358 1 g 1 Gramm
15491358 5 g 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15401368
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H55196.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 619-26-1 | C7H8N2O2 | 152.153 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 619-26-1
Summenformel C7H8N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 152.153
MDL-Nummer MFCD00963641
InChI-Schlüssel IKSRCCUOUJJGAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitro-n-methylaniline, n-methyl-m-nitroaniline, benzenamine, n-methyl-3-nitro, n-methyl-3-nitro-aniline, acmc-1b45l, n-methyl-n-3-nitrophenyl amine #
PubChem CID 219622
IUPAC-Name N-Methyl-3-nitroanilin
SMILES CNC1=CC(=CC=C1)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methyl-3-nitroaniline
Schmelzpunkt 64°C to 68°C
Farbe Weiß bis braun
Menge 250 mg
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver