Learn More
N-Methyl-3-Nitrobenzylamin, 95 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
N-Methyl-3-Nitrobenzylamin wird als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt in der organischen Synthese, in den Bereichen Agrochemie, Pharmazie und Farbstoffe eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Methyl-3-nitrobenzylamine |
| Menge | 1 g |
| UN-Nummer | UN2735 |
| Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
| Formelmasse | 166.18 |
| Reinheit (%) | 95% |
| Physikalische Form | Öl |