Learn More
N-Methyl-3-pyridinemethylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439400
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11439400 1 g 1 Gramm
11449400 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11439400 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50262.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 20173-04-0 | C7H10N2 | 122.171 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20173-04-0
Summenformel C7H10N2
Molekulargewicht (g/mol) 122.171
MDL-Nummer MFCD00023610
InChI-Schlüssel MCSAQVGDZLPTBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-1-pyridin-3-yl methanamine, n-methyl-n-3-pyridylmethyl amine, 3-methylaminomethyl pyridine, n-methyl pyridin-3-yl methanamine, 3-methylamino methyl pyridine, 3-pyridinemethanamine, n-methyl, 3-picolylmethylamine, n-methyl-3-pyridylmethylamine, methyl pyridin-3-ylmethyl amine, n-methyl-3-pyridinemethylamine
PubChem CID 88393
IUPAC-Name N-Methyl-1-pyridin-3-ylmethanamin
SMILES CNCC1=CN=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methyl-3-pyridinemethylamine
Siedepunkt 93°C to 95°C (9 mmHg)
Menge 1 g
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 122.17
Reinheit (%) 98%