Få mere at vide
N-Methyl-(4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-5-ylmethyl)-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkode p-3629739
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Förpackningsstorlek
1 Gramm
250 Milligramm
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 10744755
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Maybridge CC18146CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Kemiske identifikatorer
CAS 1031843-28-3
Summenformel C12H14N2O
Molekulargewicht (g/mol) 202.257
MDL-Nummer MFCD11109322
InChI-Schlüssel XCBYKJIAOCVNGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-5-ylmethyl amine, methyl 4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-5-yl methyl amine, 5-methylamino methyl-4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole, methyl 4-methyl-2-phenyl 1,3-oxazol-5-yl methyl amine, n-methyl-1-4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-5-yl methanamine, n-methyl-1-4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-5-yl methylamine
PubChem CID 33589464
IUPAC-Name N-Methyl-1-(4-Mehtyl-2-Phenyl-1,3-Oxazol-5-yl)Methanamin
SMILES CC1=C(OC(=N1)C2=CC=CC=C2)CNC
Tekniske data
Chemischer Name oder Material N-Methyl-(4-methyl-2-phenyl-1, 3-oxazol-5-ylmethyl)amine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 202.26
Reinheit (%) 97%
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.