Learn More
N-Methyl(4-methylthien-2-yl)methylamin, 97+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10729225
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10729225 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10412644 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10729225 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC30646CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 886851-27-0
Summenformel C7H11NS
Molekulargewicht (g/mol) 141.23
MDL-Nummer MFCD08435851
InChI-Schlüssel JICZWIQRPDVYNI-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl 4-methylthien-2-yl methylamine, methyl 4-methylthiophen-2-yl methyl amine, 2-thiophenemethanamine,n,4-dimethyl, 2-thiophenemethanamine, n,4-dimethyl, methyl 4-methyl 2-thienyl methyl amine, n-methyl-1-4-methylthiophen-2-yl methanamine
PubChem CID 18525716
IUPAC-Name N-Methyl-1-(4-methylthiophen-2-yl)methanamin
SMILES CNCC1=CC(C)=CS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methyl(4-methylthien-2-yl)methylamine
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 141.24
Reinheit (%) 97%