Learn More
N-Methyl[5-(2-furyl)pyrid-2-yl]methylamin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10347504
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 10347504
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC55146CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 892502-04-4
Summenformel C11H12N2O
Molekulargewicht (g/mol) 188.23
MDL-Nummer MFCD10700054
InChI-Schlüssel DOKOUBYFAJTDEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-furan-2-yl pyridin-2-yl methyl methyl amine, 2-pyridinemethanamine,5-2-furanyl-n-methyl, 5-fur-2-yl-2-methyl aminomethyl pyridine, 5-2-furyl 2-pyridyl methyl methylamine, 5-fur-2-yl pyridin-2-yl-n-methylmethylamine, 1-5-furan-2-yl pyridin-2-yl-n-methylmethanamine
PubChem CID 26343611
IUPAC-Name 1-[5-(Furan-2-yl)Pyridin-2-yl-N-Methylmethanamin
SMILES CNCC1=NC=C(C=C1)C2=CC=CO2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-methyl[5-(2-furyl)pyrid-2-yl]methylamine
CAS Min. % 89.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 188.23
Reinheit (%) 90%