missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Methyl[5-(2-furyl)pyrid-2-yl]methylamin, 95 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. p-3629742
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10347504

Marke: Thermo Scientific Maybridge CC55146CB

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Chemische Identifikatoren

CAS 892502-04-4
Summenformel C11H12N2O
Molekulargewicht (g/mol) 188.23
MDL-Nummer MFCD10700054
InChI-Schlüssel DOKOUBYFAJTDEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-furan-2-yl pyridin-2-yl methyl methyl amine, 2-pyridinemethanamine,5-2-furanyl-n-methyl, 5-fur-2-yl-2-methyl aminomethyl pyridine, 5-2-furyl 2-pyridyl methyl methylamine, 5-fur-2-yl pyridin-2-yl-n-methylmethylamine, 1-5-furan-2-yl pyridin-2-yl-n-methylmethanamine
PubChem CID 26343611
IUPAC-Name 1-[5-(Furan-2-yl)Pyridin-2-yl-N-Methylmethanamin
SMILES CNCC1=NC=C(C=C1)C2=CC=CO2

Spezifikation

Chemischer Name oder Material n-methyl[5-(2-furyl)pyrid-2-yl]methylamine
CAS Min. % 89.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 188.23
Reinheit (%) 90%
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt