Learn More
N-methyl-[5-(morpholinomethyl)thien-2-ylmethyl]amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10421884
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10421884 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10123034 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10421884 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC73446CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 893742-71-7
Summenformel C11H18N2OS
Molekulargewicht (g/mol) 226.34
MDL-Nummer MFCD06803277
InChI-Schlüssel LJPRPFHZPNCEIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-5-morpholinomethyl thien-2-ylmethyl amine, methyl 5-morpholin-4-ylmethyl thiophen-2-yl methyl amine, n-methyl-1-5-morpholin-4-ylmethyl thiophen-2-yl methylamine, 2-methylamino methyl-5-morpholin-4-ylmethyl thiophene, 2-thiophenemethanamine,n-methyl-5-4-morpholinylmethyl, methyl 5-morpholin-4-ylmethyl 2-thienyl methyl amine, n-methyl-1-5-morpholinomethyl thiophen-2-yl methanamine, n-methyl-1-5-morpholin-4-yl methyl thiophen-2-yl methanamine
PubChem CID 20098901
SMILES CNCC1=CC=C(CN2CCOCC2)S1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-methyl-[5-(morpholinomethyl)thien-2-ylmethyl]amine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
IUPAC-Name Methyl({5-[(morpholin-4-yl)methyl]thiophen-2-yl}methyl)amin
Formelmasse 226.34
Reinheit (%) 97%