Learn More
N-methyl-(5-pyrid-3-ylthien-2-yl)methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10653265
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10653265 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10567294 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10653265 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC66846DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 837376-49-5
Summenformel C11H12N2S
Molekulargewicht (g/mol) 204.291
MDL-Nummer MFCD11109328
InChI-Schlüssel ZSTXLHXHAPANSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 5-pyridin-3-yl thiophen-2-yl methyl amine, n-methyl-5-pyrid-3-ylthien-2-yl methylamine, n-methyl-5-pyridin-3-yl thiophen-2-yl methylamine, 2-methylamino methyl-5-pyridin-3-ylthiophene, n-methyl-1-5-pyridin-3-yl thiophen-2-yl methanamine, nicotine 3-heteroaromatic analogue 1b, methyl 5-3-pyridyl 2-thienyl methyl amine, 2-thiophenemethanamine,n-methyl-5-3-pyridinyl, 2-thiophenemethanamine, n-methyl-5-3-pyridinyl
PubChem CID 11321674
IUPAC-Name N-Methyl-1-(5-pyridin-3-ylthiophen-2-yl)methanamin
SMILES CNCC1=CC=C(S1)C2=CN=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-methyl-(5-pyrid-3-ylthien-2-yl)methylamine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 204.3
Reinheit (%) 97%