Learn More
N-methyl-(5-pyrid-4-ylthien-2-yl)methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10460944
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10460944 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10081144 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10460944 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC67046CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 934570-47-5
Summenformel C11H12N2S
Molekulargewicht (g/mol) 204.29
MDL-Nummer MFCD09879964
InChI-Schlüssel JSAZQLBHWDPNPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-5-pyrid-4-ylthien-2-yl methylamine, methyl 5-pyridin-4-yl thiophen-2-yl methyl amine, methyl 5-4-pyridyl 2-thienyl methyl amine, n-methyl-1-5-pyridin-4-yl thiophen-2-yl methanamine, n-methyl-5-pyridin-4-ylthiophen-2-yl methylamine
PubChem CID 24229745
IUPAC-Name N-Methyl-1-(5-pyridin-4-ylthiophen-2-yl)methanamin
SMILES CNCC1=CC=C(S1)C1=CC=NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-methyl-(5-pyrid-4-ylthien-2-yl)methylamine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 204.3
Reinheit (%) 97%