Learn More
N-Methyl-6-(2,2,2-Trifluorethoxy)-1,3,5-Triazin-2,4-Diamin, TRC
Artikelnummer. 30133788
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133788 500 mg 500 Milligramm
30012640 50 mg 50 Milligramm
30011665 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133788 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM330478500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 101988-70-9
Summenformel C6H8F3N5O
Molekulargewicht (g/mol) 223.16
Synonym Triflusulfuron-methyl Metabolite IN-E7710, 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, N-methyl-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)- (9CI), N2-Methyl-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)-1,3,5-triazine-2,4-diamine (ACI), 2-N-Methyl-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)-1,3,5-triazine-2,4-diamine, 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, N2-methyl-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)- (ACI)
IUPAC-Name 2-N-Methyl-6-(2,2,2-Trifluorethoxy)-1,3,5-Triazin-2,4-Diamin
SMILES CNc1nc(N)nc(OCC(F)(F)F)n1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methyl-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H8F3N5O/c1-11-4-12-3(10)13-5(14-4)15-2-6(7,8)9/h2H2,1H3,(H3,10,11,12,13,14)
Formelmasse 223.0681