Learn More
N-Methyl-[6-(Tetrahydropyran-4-yloxy)pyrid-3-yl]methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10644205
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10644205 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10156663 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10644205 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC58346CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 910036-99-6
Summenformel C12H18N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 222.288
MDL-Nummer MFCD09879908
InChI-Schlüssel CWRQCHDTRDIGCU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-6-tetrahydropyran-4-yloxy pyrid-3-yl methylamine, 5-methylamino methyl-2-tetrahydro-2h-pyran-4-yloxy pyridine, methyl 6-oxan-4-yloxy pyridin-3-yl methyl amine, n-methyl-1-6-oxan-4-yl oxy pyridin-3-yl methanamine, methyl 6-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy 3-pyridyl methyl amine, n-methyl-1-6-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy pyridin-3-yl methanamine
PubChem CID 24229584
IUPAC-Name N-Methyl-1-[6-(Oxan-4-yloxy)pyridin-3-yl]methanamin
SMILES CNCC1=CN=C(C=C1)OC2CCOCC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methyl-[6-(tetrahydropyran-4-yloxy)pyrid-3-yl]methylamine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 222.29
Reinheit (%) 97%