Learn More
N-Methyl-(6-thien-2-ylpyrid-3-yl)methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10623825
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10623825 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10225424 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10623825 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC54846CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 886851-41-8
Summenformel C11H12N2S
Molekulargewicht (g/mol) 204.291
MDL-Nummer MFCD09064971
InChI-Schlüssel LFZDJRPWILOVEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-6-thien-2-ylpyrid-3-yl methylamine, n-methyl-1-6-thien-2-yl pyridin-3-yl methylamine, 3-pyridinemethanamine,n-methyl-6-2-thienyl, methyl 6-thiophen-2-yl pyridin-3-yl methyl amine, n-methyl-1-6-thiophen-2-yl pyridin-3-yl methanamine, methyl 6-2-thienyl 3-pyridyl methyl amine
PubChem CID 24229544
IUPAC-Name N-Methyl-1-(6-thiophen-2-ylpyridin-3-yl)methanamin
SMILES CNCC1=CN=C(C=C1)C2=CC=CS2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-methyl-(6-thien-2-ylpyrid-3-yl)methylamine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 204.3
Reinheit (%) 97%