Learn More
N-Methyl-(Chroman-6-ylmethyl)amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10632495
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Unit Size:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung unitSize
10632495 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10642495 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10632495 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. CC32846CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemical Identifiers
CAS 950603-17-5
Summenformel C11H15NO
Molekulargewicht (g/mol) 177.247
MDL-Nummer MFCD12198110
InChI-Schlüssel OYZVOCNCDRSGDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-chroman-6-ylmethyl amine, 1-chroman-6-yl-n-methylmethanamine, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-6-ylmethyl methyl amine, 1-3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-6-yl-n-methylmethanamine, chroman-6-ylmethyl methylamine, 1-3,4-dihydro-2h-chromen-6-yl-n-methyl-methanamine
PubChem CID 43811035
IUPAC-Name 1-(3,4-Dihydro-2H-chromen-6-yl)-N-methylmethanamin
SMILES CNCC1=CC2=C(C=C1)OCCC2
Specifications
Chemischer Name oder Material N-methyl-(chroman-6-ylmethyl)amine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 177.25
Reinheit (%) 97%