Learn More
N-Methyl-D-Cystein-Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30466439
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30466439 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30466439 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM33854810MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methyl-D-cysteine Hydrochloride
CAS 2519854-90-9
Summenformel C4H9NO2S . (HCl)
Menge 10 mg
Synonym (2S)-2-(Methylamino)-3-sulfanylpropanoic Acid Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C4H9NO2S.ClH/c1-5-3(2-8)4(6)7;/h3,5,8H,2H2,1H3,(H,6,7);1H/t3-;/m1./s1
SMILES SC[C@@H](N([H])C)C(O)=O.Cl
IUPAC-Name Methyl-D-Cysteinhydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 171.64
Formelmasse 171.02