Learn More
N-Methyl-D-Cystein-Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30481411
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30481411 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30481411 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM338548100MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methyl-D-cysteine Hydrochloride
CAS 2519854-90-9
Summenformel C4H9NO2S . (HCl)
Menge 100 mg
Synonym (2S)-2-(Methylamino)-3-sulfanylpropanoic Acid Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C4H9NO2S.ClH/c1-5-3(2-8)4(6)7;/h3,5,8H,2H2,1H3,(H,6,7);1H/t3-;/m1./s1
SMILES SC[C@@H](N([H])C)C(O)=O.Cl
IUPAC-Name Methyl-D-Cysteinhydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 171.64
Formelmasse 171.02