Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-Methyl-D-Glucamin 99 %
Artikelnummer. 10043993 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10043993 2.5 kg Plastikeimer 2.50 Kilogramm
10783881 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10123560 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10043993 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 126840025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
N-Methyl-D-Glucamin (CAS-Nr. 6284-40-8), auch als Meglumin bezeichnet, ist eine Basisverbindung, die häufig zusammen mit jodhaltigen organischen Verbindungen in Kontrastmitteln verwendet wird.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Informationen
• N-Methyl-D-Glucamin ist eine Hexosamin-Verbindung, die häufig zusammen mit jodhaltigen organischen Verbindungen in Kontrastmitteln wie Iothalamat-Meglumin, Iodipamid-Meglumin und Natriummeglumin verwendet wird.
Anwendungen
• Ist auch bei der selektiven Bildung von Chelatkomplexen mit Bor-Ionen in Ionenaustauscherharzen nützlich
• Wird als basisch eingestuft und häufig bei der Herstellung von Salzen bestimmter Säuren verwendet
• Kommt auch bei der Synthese oberflächenaktiver Wirkstoffe und Laborfärbemittel zum Einsatz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6284-40-8
Summenformel C7H17NO5
Molekulargewicht (g/mol) 195.21
MDL-Nummer MFCD00004707
InChI-Schlüssel MBBZMMPHUWSWHV-BDVNFPICSA-N
Synonym meglumine, n-methyl-d-glucamine, n-methylglucamine, meglumin, 1-deoxy-1-methylamino-d-glucitol, methylglucamin, meglumina, 1-deoxy-1-methylaminosorbitol, d-glucitol, 1-deoxy-1-methylamino, n-methyl-d--glucamine
PubChem CID 8567
ChEBI CHEBI:59732
IUPAC-Name (2R,3R,4R,5S)-6-(Methylamino)hexan-1,2,3,4,5-Pentol
SMILES CNCC(C(C(C(CO)O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methyl-D-glucamine
Namenshinweis 99%
Extinktion 0.03 max. (20 w/v% aq. soln.) at 420nm
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 128.0°C to 132.0°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 1% max. (1 g, 100°C, 3 hrs)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Plastikeimer
Menge 2.5 kg
Beilstein 04, IV, 1914
Merck Index 15, 6150
Spezifischer Drehzustand − 16.50 (20.00°C c=10,H2O,on dry sub)
Spezifische Drehung − 16.50
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 100 g/100 mL water (25°C). Other solubilities: 1.2 g/100 mL alcohol (25°C), 21 g/100 mL alcohol (70°C)
Formelmasse 195.21
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver