Learn More
N-Methyl-d3-homopiperazin, CDN
Artikelnummer. 30313327
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.025 g
0.05 g
Packungsgröße:
0.03 Gramm
0.05 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30313327 0.05 g 0.05 Gramm
30323270 0.025 g 0.03 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30313327 Lieferant CDN Lieferanten-Nr. CDND82330.05G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Entdecken Sie über 4000 hochwertige deuterierte Verbindungen, die direkt ab Lager versandfertig sind und somit schnell geliefert werden. Wir bieten viele einzigartige APIs an, darunter pharmazeutische Wirkstoffe, Nitrosamine, Aminosäuren, Steroide, Gase, Pestizide und Fettsäuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-1,4-diazepane-D3 (N-methyl-D3)
CAS 2488857-81-2
Summenformel C6 D3 H11 N2
Menge 0.05 g
Synonym Hexahydro-1-(methyl-d3)-1 H-1,4-diazepine, 1-(Methyl-d3)-1,4-diazepane, 1-Trideuteriomethyl-2,3,4,5,6,7-hexahydro-1 H-1,4-diazepine, 1-Methyl-d3-homopiperazine, N-(Methyl-d3)-1,4-diazacycloheptane, N-(Methyl-d3)homopiperazine, 1-Methyl-1,4-diazepane-D3 (N-methyl-D3)
InChI-Formel InChI=1 S/C6H14N2/c1-8-5-2-3-7-4-6-8/h7H,2-6H2,1H3/i1D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])N1CCCNCC1
IUPAC-Name 1-(Trideuteriomethyl)-1,4-Diazepan
Molekulargewicht (g/mol) 117.2073
Formelmasse 117.1345 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity