Learn More
N-Methyldesloratadin, TRC
Artikelnummer. 30004672
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30004672 500 mg 500 Milligramm
17904415 250 mg 250 Milligramm
17993615 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30004672 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM316500500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38092-89-6
Summenformel C20 H21 Cl N2
Molekulargewicht (g/mol) 324.85
Synonym 8-Chloro-11-(1-methylpiperidin-4-ylidene)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, Loratadine Imp. G (EP)
IUPAC-Name 8-Chloro-11-(1-Methylpiperidin-4-Yliden)-5,6-Dihydrobenzo[1,2]Cyclohepta[2,4-b]Pyridin
SMILES CN1CCC(=C2c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc24)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8-Chloro-11-(1-methylpiperidin-4-ylidene)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H21ClN2/c1-23-11-8-14(9-12-23)19-18-7-6-17(21)13-16(18)5-4-15-3-2-10-22-20(15)19/h2-3,6-7,10,13H,4-5,8-9,11-12H2,1H3
Formelmasse 324.1393
Reinheit (%) >95%