Learn More
N-Methyl-dl-valinhydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Methyl-dl-valine Hydrochloride |
| CAS | 2566-32-7 |
| Summenformel | C6 H13 N O2 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | N-Methyl-dl-valine, HCl |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H13NO2/c1-4(2)5(7-3)6(8)9/h4-5,7H,1-3H3,(H,8,9) |
| SMILES | CNC(C(C)C)C(=O)O |
| IUPAC-Name | 3-Methyl-2-(methylamino)butansäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 131.173 |
| Formelmasse | 131.095 |