Learn More
N-Methyl-L-Prolinol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7041557
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15419088 5 g 5 Gramm
15429088 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15419088
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H62573.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 34381-71-0 | C6H13NO | 115.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34381-71-0
Summenformel C6H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 115.18
MDL-Nummer MFCD00011727
InChI-Schlüssel VCOJPHPOVDIRJK-UHFFFAOYNA-N
Synonym n-methyl-l-prolinol, s---1-methyl-2-pyrrolidinemethanol, n-methylprolinol, 2s-1-methylpyrrolidin-2-yl methanol, s-1-methylpyrrolidin-2-yl methanol, 2-pyrrolidinemethanol, 1-methyl-, 2s, 2s-1-methyl-2-pyrrolidinyl methanol, s---2-hydroxymethyl-1-methylpyrrolidine, 1-methyl-2-pyrrolidinyl methanol #, n-methyl prolinol
PubChem CID 643492
SMILES CN1CCCC1CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methyl-L-prolinol
Brechungsindex 1.469
Dichte 0.968
Siedepunkt 67°C to 69°C (12mmHg)
Menge 5 g
Flammpunkt 63°C (145°F)
Optische Drehung −49° (c=5 in Methanol)
Beilstein 79851
IUPAC-Name (1-Methylpyrrolidin-2-yl)Methanol
Formelmasse 115.17
Reinheit (%) 96%