Learn More
N-Methyl-N-[(2-piperidin-1-ylpyridin-4-yl)methyl]amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10517474
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10517474 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10326954 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10517474 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC50346CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 879896-58-9
Summenformel C12H19N3
Molekulargewicht (g/mol) 205.305
MDL-Nummer MFCD09025859
InChI-Schlüssel CPEUGLUNQVAGDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-n-2-piperidin-1-ylpyridin-4-yl methyl amine, methyl 2-piperidin-1-yl pyridin-4-yl methyl amine, 4-pyridinemethanamine,n-methyl-2-1-piperidinyl, n-methyl-1-2-piperidin-1-yl pyridin-4-yl methanamine, methyl 2-piperidyl 4-pyridyl methyl amine
PubChem CID 17851834
IUPAC-Name N-Methyl-1-(2-piperidin-1-ylpyridin-4-yl)methanamin
SMILES CNCC1=CC(=NC=C1)N2CCCCC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methyl-N-[(2-piperidin-1-ylpyridin-4-yl)methyl]amine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 205.3
Reinheit (%) 97%