Learn More
N-Methyl-N-(3-Nitrobenzyl)Amin, 97+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10483353
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Amber Glass Bottle
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10483353 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10289082 250 mg Amber Glass Bottle 250 Milligramm
10123674 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10483353 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO00890DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 19499-61-7
Summenformel C8H10N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 166.18
InChI-Schlüssel NTPAPKLGADEFAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-1-3-nitrophenyl methanamine, n-methyl-n-3-nitrobenzyl amine, methyl 3-nitrophenyl methyl amine, benzenemethanamine, n-methyl-3-nitro, 3-nitro-n-methylbenzylamine, n-methyl-3-nitrobenzylamine, n-3-nitrophenylmethyl methylamine, n-methyl-1-3-nitrophenyl methylamine
PubChem CID 409439
SMILES CNCC1=CC(=CC=C1)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methyl-N-(3-nitrobenzyl)amine
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) 95%