Learn More
N-Methyl-N-(3-pyridin-4-ylbenzyl)amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10096332
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10096332
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC35646CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 852180-67-7
Summenformel C13H14N2
Molekulargewicht (g/mol) 198.269
InChI-Schlüssel PXCMPGTVPUZXRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl 3-pyridin-4-yl phenyl methanamine, n-methyl-1-3-pyridin-4-yl phenyl methanamine, n-methyl-n-3-pyridin-4-ylbenzyl amine, methyl 3-pyridin-4-yl phenyl methyl amine, n-methyl-1-3-pyridin-4-ylphenyl methanamine, n-methyl-3-pyridin-4-yl benzylamine, n-methyl-n-3-pyridin-4-yl benzylamine, methyl 3-4-pyridyl phenyl methyl amine, 4-3-methylamino methyl phenyl pyridine
PubChem CID 7060574
IUPAC-Name N-Methyl-1-(3-Pyridin-4-ylphenyl)Methanamin
SMILES CNCC1=CC=CC(=C1)C2=CC=NC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methyl-N-(3-pyridin-4-ylbenzyl)amine
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 198.27
Reinheit (%) 95%