Learn More
N-Methyl-N-(3-pyridyllmethyl)amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10069541
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Amber Glass Bottle
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10069541 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10314872 10 g Amber Glass Bottle 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10069541 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. TL00368DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 20173-04-0
Summenformel C7H10N2
Molekulargewicht (g/mol) 122.171
MDL-Nummer MFCD00023610
InChI-Schlüssel MCSAQVGDZLPTBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-1-pyridin-3-yl methanamine, n-methyl-n-3-pyridylmethyl amine, 3-methylaminomethyl pyridine, n-methyl pyridin-3-yl methanamine, 3-methylamino methyl pyridine, 3-pyridinemethanamine, n-methyl, 3-picolylmethylamine, n-methyl-3-pyridylmethylamine, methyl pyridin-3-ylmethyl amine, n-methyl-3-pyridinemethylamine
PubChem CID 88393
IUPAC-Name N-Methyl-1-pyridin-3-ylmethanamin
SMILES CNCC1=CN=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-methyl-N-(3-pyridylmethyl)amine
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 122.17
Reinheit (%) 97%