Learn More
N-Methyl-N-((3R,4R)-4-Methylpiperidin-3-yl)-7H-Pyrrolo[2,3-d]Pyrimidin-4-amin, TRC
Artikelnummer. 30138065
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138065 100 mg 100 Milligramm
30137644 50 mg 50 Milligramm
17924225 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138065 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM296155100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 477600-74-1
Summenformel C13H19N5
Molekulargewicht (g/mol) 245.32
Synonym (3R,4R)-Methyl{(4-methylpiperidin-3-yl)(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)}amine, N-Methyl-N-[(3R,4R)-4-methyl-3-piperidinyl]-1H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine
IUPAC-Name N-methyl-N-[(3R,4R)-4-methylpiperidin-3-yl]-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amin
SMILES C[C@H]1[C@@H](N(C)C2=C(C=CN3)C3=NC=N2)CNCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methyl-N-((3R,4R)-4-methylpiperidin-3-yl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H19N5/c1-9-3-5-14-7-11(9)18(2)13-10-4-6-15-12(10)16-8-17-13/h4,6,8-9,11,14H,3,5,7H2,1-2H3,(H,15,16,17)/t9-,11+/m1/s1
Formelmasse 245.164