Learn More
N-Methyl-N-((4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl)-methyl)-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10661465
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10661465 250 mg 250 Milligramm
10671465 1 g 1 Gramm
10442824 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10661465 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC29246CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 850375-02-9
Summenformel C12H14N2S
Molekulargewicht (g/mol) 218.318
MDL-Nummer MFCD07368511
InChI-Schlüssel GFAGRBRYZWAUSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-n-4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl methyl amine, n-methyl-1-4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl methanamine, methyl 4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl methyl amine, 5-thiazolemethanamine,n,4-dimethyl-2-phenyl, n-methyl-1-4-methyl-2-phenylthiazol-5-yl methanamine, methyl 4-methyl-2-phenyl 1,3-thiazol-5-yl methyl amine, mmj
PubChem CID 4961253
IUPAC-Name N-Methyl-1-(4-Mehtyl-2-Phenyl-1,3-Thiazol-5-yl)Methanamin
SMILES CC1=C(SC(=N1)C2=CC=CC=C2)CNC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-methyl-N-[(4-methyl-2-phenyl-1, 3-thiazol-5-yl)methyl]amine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 218.32
Reinheit (%) 97%