Learn More
N-Methyl-N-(4-pyridin-4-ylbenzyl)amin, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10758823
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10758823 250 mg 250 Milligramm
10526153 1 g 1 Gramm
10586324 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10758823 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC35446CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 852180-64-4
Summenformel C13H14N2
Molekulargewicht (g/mol) 198.269
InChI-Schlüssel MDKJAMMSIZLRBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-n-4-pyridin-4-ylbenzyl amine, n-methyl-4-pyridin-4-yl benzylamine, methyl 4-pyridin-4-yl phenyl methyl amine, n-methyl-1-4-pyridin-4-yl phenyl methanamine, n-methyl-1-4-pyridin-4-ylphenyl methanamine, methyl 4-4-pyridyl phenyl methyl amine, benzenemethanamine,n-methyl-4-4-pyridinyl
PubChem CID 7060572
IUPAC-Name N-Methyl-1-(4-Pyridin-4-ylphenyl)Methanamin
SMILES CNCC1=CC=C(C=C1)C2=CC=NC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methyl-N-(4-pyridin-4-ylbenzyl)amine
Prozentgehaltsbereich 90%
Menge 250 mg
Formelmasse 198.27
Reinheit (%) 90%