Learn More
N-Methyl-N-(4-pyridin-4-ylbenzyl)amin, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-4510546
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10758823 250 mg 250 Milligramm
10526153 1 g 1 Gramm
10586324 5 g 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10758823
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC35446CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 852180-64-4
Summenformel C13H14N2
Molekulargewicht (g/mol) 198.269
InChI-Schlüssel MDKJAMMSIZLRBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-n-4-pyridin-4-ylbenzyl amine, n-methyl-4-pyridin-4-yl benzylamine, methyl 4-pyridin-4-yl phenyl methyl amine, n-methyl-1-4-pyridin-4-yl phenyl methanamine, n-methyl-1-4-pyridin-4-ylphenyl methanamine, methyl 4-4-pyridyl phenyl methyl amine, benzenemethanamine,n-methyl-4-4-pyridinyl
PubChem CID 7060572
IUPAC-Name N-Methyl-1-(4-Pyridin-4-ylphenyl)Methanamin
SMILES CNCC1=CC=C(C=C1)C2=CC=NC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methyl-N-(4-pyridin-4-ylbenzyl)amine
Prozentgehaltsbereich 90%
Menge 250 mg
Formelmasse 198.27
Reinheit (%) 90%