Learn More
N-Methyl-N-[(5-methylthien-2-yl)methyl]aminmonohydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10692325
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10692325 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10327554 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10692325 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC65096CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 912569-78-9
Summenformel C7H12ClNS
Molekulargewicht (g/mol) 177.69
MDL-Nummer MFCD07106798
InChI-Schlüssel OQOUPFNJXCXICY-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-1-5-methylthiophen-2-yl methanamine hydrochloride, methyl 5-methylthiophen-2-yl methyl amine hydrochloride, n-methyl-n-5-methylthien-2-yl methyl amine hydrochloride, n-methyl-1-5-methyl-2-thienyl methanamine hydrochloride, 2-methyl-5-methylamino methyl thiophene hydrochloride, n-methyl-n-5-methylthien-2-yl methyl amine monohydrochloride, aronis23825, methyl 5-methyl 2-thienyl methyl amine, chloride, 2-methyl-5-methylamino methyl thiophene hcl, 2-thiophenemethanamine,n,5-dimethyl-,hydrochloride 1:1
PubChem CID 17290686
IUPAC-Name N-Methyl-1-(5-methylthiophen-2-yl)methanamin;hydrochlorid
SMILES CC1=CC=C(S1)CNC.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methyl-N-[(5-methylthien-2-yl)methyl]amine monohydrochloride
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 177.7
Reinheit (%) 97%