Learn More
N-Methyl-N-[(5-morpholin-4-ylthien-2-yl)methyl]amin, 97 %, Maybridge
Artikelnummer. 11356785
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 11356785
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC53446CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 879896-62-5
Summenformel C10H16N2OS
Molekulargewicht (g/mol) 212.311
MDL-Nummer MFCD09025876
InChI-Schlüssel LTBKEKXCWIEXPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-n-5-morpholin-4-ylthien-2-yl methyl amine, methyl 5-morpholin-4-yl thiophen-2-yl methyl amine, methyl 5-morpholin-4-yl 2-thienyl methyl amine, 2-thiophenemethanamine,n-methyl-5-4-morpholinyl, n-methyl-1-5-morpholin-4-yl thiophen-2-yl methanamine
PubChem CID 18525863
IUPAC-Name N-Methyl-1-(5-morpholin-4-ylthiophen-2-yl)methanamin
SMILES CNCC1=CC=C(S1)N2CCOCC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-methyl-N-[(5-morpholin-4-ylthien-2-yl)methyl]amine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 212.32
Reinheit (%) 97%