Learn More
N-Methyl-N-Nitroso-1-Hexadecylamin, TRC
Artikelnummer. 30136910
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136910 100 mg 100 Milligramm
30004499 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30136910 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM325190100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98648-34-1
Summenformel C17 H36 N2 O
Molekulargewicht (g/mol) 284.48
Synonym N-Methyl-N-nitrosohexadecylamine, N-Methyl-N-nitroso-1-hexadecanamine
IUPAC-Name N-Hexadecyl-N-Methyllachstoffamid
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCN(C)N=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methyl-N-nitroso-1-hexadecylamine
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H36N2O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19(2)18-20/h3-17H2,1-2H3
Formelmasse 284.2828