Learn More
N-Methyl-N-Nitroso-1-Octadecylamin, TRC
Artikelnummer. 30138189
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
250 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138189 250 mg 250 Milligramm
30010512 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30138189 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM325200250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 69112-94-3
Summenformel C19 H40 N2 O
Molekulargewicht (g/mol) 312.53
Synonym N-Methyl-N-nitrosooctadecylamine, N-Methyl-N-nitroso-1-octadecanamine
IUPAC-Name N-methyl-N-octadecylnitro-Amid
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCN(C)N=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methyl-N-nitroso-1-octadecylamine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H40N2O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21(2)20-22/h3-19H2,1-2H3
Formelmasse 312.3141
Reinheit (%) >95%