Learn More
N-Methyl-N-Nitroso-Ethenamin, TRC
Artikelnummer. 30138349
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
50 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138349 500 mg 500 Milligramm
30136656 250 mg 250 Milligramm
30041095 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30138349 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM340995500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4549-40-0
Summenformel C3H6N2O
Molekulargewicht (g/mol) 86.09
Synonym N-methyl-N-nitroso- (6CI,7CI,8CI) Vinylamine;Methylvinylnitrosamine;N-Methyl-N-nitrosovinylamine;N-Nitroso-N-methylvinylamine;N-Nitrosomethylvinylamine;NSC 137906;Nitrosomethylvinylamine
IUPAC-Name N-Ethenyl-N-Methyllachstoff-Amino
SMILES CN(C=C)N=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methyl-N-nitroso-ethenamine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C3H6N2O/c1-3-5(2)4-6/h3H,1H2,2H3
Formelmasse 86.048
Reinheit (%) >95%