Learn More
N-Methyl-N-(o-aminophenyl)anthranilsäuremethylester, TRC
Artikelnummer. 30475708
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30475708 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30475708 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM286955100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methyl-N-(o-aminophenyl)anthranilic Acid Methyl Ester
CAS 1346601-40-8
Summenformel C15H16N2O2
Menge 100 mg
Synonym 2-Methyl-2-(o-aminophenyl)amino Benzoic Acid Methyl Ester
InChI-Formel InChI=1S/C15H16N2O2/c1-17(14-10-6-4-8-12(14)16)13-9-5-3-7-11(13)15(18)19-2/h3-10H,16H2,1-2H3
SMILES COC(=O)c1ccccc1N(C)c2ccccc2N
IUPAC-Name Methyl-2-(2-amino-N-methylanilino)benzoat
Molekulargewicht (g/mol) 256.3
Formelmasse 256.1212