Learn More
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoracetamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10236850 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10236850 25 g Glasflasche 25 Gramm
10226850 5 g Glasflasche 5 Gramm
10781394 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10236850 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 221580250
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 24589-78-4 | C6H12F3NOSi | 199.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Alkylierungsreagenz, Silylierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24589-78-4
Summenformel C6H12F3NOSi
Molekulargewicht (g/mol) 199.25
MDL-Nummer MFCD00000411
InChI-Schlüssel MSPCIZMDDUQPGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym mstfa, n-methyl-n-trimethylsilyl trifluoroacetamide, 2,2,2-trifluoro-n-methyl-n-trimethylsilyl acetamide, n-methyl-n-trimethylsilyltrifluoroacetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro-n-methyl-n-trimethylsilyl, n-methyl-n-trimethylsilyl-trifluoroacetamide, acmc-209tfm
PubChem CID 32510
ChEBI CHEBI:85064
IUPAC-Name 2,2,2-Trifluor-N-methyl-N-trimethylsilylacetamid
SMILES CN(C(=O)C(F)(F)F)[Si](C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0700g/mL
Siedepunkt 130.0°C to 132.0°C
Flammpunkt 25°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CF3CON(CH3)Si(CH3)3
Brechungsindex 1.3782 to 1.3802
Menge 25 g
UN-Nummer 2920
Relative Dichte 1.07
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts
Formelmasse 199.25
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.