Learn More
N-Methyl-o-phenylenediamine, Dihydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30469724
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Packungsgröße:
5 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30469724 50 g 50 Gramm
30465316 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30469724 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM32589150G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25148-68-9
Summenformel C7 H10 N2 . 2 Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 195.09
Synonym Telmisartan Ksm Ii
IUPAC-Name 2-N-methylbenzene-1,2-diamine;dihydrochloride
SMILES Cl.Cl.CNc1ccccc1N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methyl-o-phenylenediamine, Dihydrochloride
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H10N2.2ClH/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8;;/h2-5,9H,8H2,1H3;2*1H
Formelmasse 194.0378